Learn More
Hamilton™ Gasdichte 5 μl-Spritze, Modell 175 RN, kleine abnehmbare Nadel, 32 Gauge, 2 in., Spitzentyp 3
Click to view available options
Volumen (metrisch):
5 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Volumen – 5 μl
- Spritzentyp – Gastight
- Spritzenserie – 1700
- Kündigung – Abnehmbare Nadel (RN)
- Nadel – Kleine RN
- Gauge – 32 Gauge
- Spitzentyp – 3
- Nadellänge – 2 Zoll (51 mm)
- Flüssigkeitsdurchfluss – SST, Borosilikatglas, PTFE
- Autoklavierbar – Ja
- Sterilisierbar mit Gas – Ja
- Druck – 1000 psig (68,9 bar)
- Höchsttemperatur – 115 °C/239 °F
- Mindesttemperatur – 10 °C/50 °F
- Innendurchmesser des Zylinders – 0,018 in. (0,460 mm)
- Außendurchmesser der Zylinders – 0,260 Zoll (6,60 mm)
- Innendurchmesser der Nadel – 0,0045 Zoll (0,11 mm)
- Außendurchmesser der Nadel – 0,00925 Zoll (0,24 mm)
- Totvolumen der Standardnadel – 0,47 μl
- Verkaufsmenge – 1 Spritze pro Packung
Spezifikation
Spezifikation
| Kanülen-Gauge | 32 G |
| Produkttyp | Gastight Serie 1700 |
| Volumen (metrisch) | 5 μl |
| Länge (metrisch) Kanüle | 51 mm |