Learn More
B Braun™ 5 l Helipur™ Handreiniger und -desinfektionsmittel
Artikelnummer. 10801291
Click to view available options
Volumen (metrisch):
5 l
Packungsgröße:
5 Liter
Artikelnummer. 10801291
Marke: B Braun™ 18895
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Zur Reinigung und Desinfektion hitzebeständiger Medizinprodukte.
  • Hochwirksames flüssiges Desinfektionskonzentrat
  • Geeignet für chirurgische Instrumente aus Edelstahl, Glas und Keramik
  • Reinigung und Desinfektion in einem Schritt; kontaminierte Geräte können direkt in die gebrauchsfertige Arbeitslösung gelegt werden, die manuelle Vorreinigung entfällt
  • Aldehydfrei
  • Kostengünstig
  • Wirksam gegen Bakterien (einschließlich MRSA und TbB), Pilze und eingeschlossene Viren (einschließlich HBV, HCV, HIV) sowie Polyom- und Adenovirus
  • Kann in Ultraschallbädern verwendet werden
Spezifikation
Produkttyp Reiniger
Aussehen Rotbraun
Behältertyp Kanister
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinigung und Desinfektion von Medizinprodukten
Volumen (metrisch) 5 l