Learn More
5 Lipoxygenase Mouse anti-Human, Porcine, Clone: 3B1B7, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Proteintech 66326-1-IG-20UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16898095
  • 145.00 € / 20 Mikroliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beskrivning
Beskrivning
The enzyme 5-lipoxygenase (5-LO) plays a key role in regulating the production of leukotrienes (LT) (Funk, 2001). Overproduction of LT contributes to several diseases, most notably chronic inflammatory diseases, including asthma (Drazen et al., 1994), fibrosis (Wilborn et al., 1996) and atherosclerosis (Dwyer et al., 2004). Recent work has demonstrated that the activity of 5-LO is regulated by PKA phosphorylation of serine-523 in 5-LO (Luo et al., 2004). Under normal conditions, this phosphorylation may be important in limiting inflammation. Abnormal signaling through cAMP and PKA, then, could contribute to a variety of diseases, including those characterized by chronic inflammation. The phospho-specific antibody to Ser523 on 5-LO is thus likely to provide a valuable toll for studies of the role of 5-LO regulation in diseases such as asthma, fibrosis and atherosclerosis.
Specifikationer
Specifikationer
5 Lipoxygenase
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P09917
ALOX5
5 Lipoxygenase Fusion Protein Ag18168
20 μL
Primary
Porcine, Human
Antibody
IgG2a
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
3B1B7
Unconjugated
ALOX5
5 lipoxygenase, 5 LO, 5 LOX, 5LPG, ALOX5, arachidonate 5 lipoxygenase, LOG5
Mouse
Protein A
RUO
100156205, 240
-20°C
Liquid
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.