Learn More
5 Lipoxygenase Mouse anti-Human, Porcine, Clone: 3B1B7, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen 5 Lipoxygenase
Klon 3B1B7
Konzentration 1 mg/mL
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16898095
Unterlagen ansehen
Proteintech
66326-1-IG-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16888095
Unterlagen ansehen
Proteintech
66326-1-IG-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The enzyme 5-lipoxygenase (5-LO) plays a key role in regulating the production of leukotrienes (LT) (Funk, 2001). Overproduction of LT contributes to several diseases, most notably chronic inflammatory diseases, including asthma (Drazen et al., 1994), fibrosis (Wilborn et al., 1996) and atherosclerosis (Dwyer et al., 2004). Recent work has demonstrated that the activity of 5-LO is regulated by PKA phosphorylation of serine-523 in 5-LO (Luo et al., 2004). Under normal conditions, this phosphorylation may be important in limiting inflammation. Abnormal signaling through cAMP and PKA, then, could contribute to a variety of diseases, including those characterized by chronic inflammation. The phospho-specific antibody to Ser523 on 5-LO is thus likely to provide a valuable toll for studies of the role of 5-LO regulation in diseases such as asthma, fibrosis and atherosclerosis.
Spezifikation
Spezifikation
5 Lipoxygenase
1 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
5 lipoxygenase, 5 LO, 5 LOX, 5LPG, ALOX5, arachidonate 5 lipoxygenase, LOG5
ALOX5
IgG2a
Protein A
Antibody
3B1B7
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Mouse
Porcine, Human
P09917
100156205, 240
5 Lipoxygenase Fusion Protein Ag18168
Primary
-20°C
ALOX5