Learn More
(5-Mercapto-1,3,4-thiadiazol-2-ylthio)-essigsäure, 96 %
Beskrivelse
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Tekniske data
Tekniske data
| Chemischer Name oder Material | (5-Mercapto-1,3,4-thiadiazol-2-ylthio)acetic acid |
| Schmelzpunkt | 165°C to 169°C |
| Menge | 5 g |
| Formelmasse | 208.28 |
| Reinheit (%) | 96% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?