Learn More
5-Methoxy-1,3-dimethyl-1H-pyrazol, TRC
Artikelnummer. 30340150
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30340150 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30340150 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB593195250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methoxy-1,3-dimethyl-1H-pyrazole
CAS 53091-80-8
Summenformel C6H10N2O
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H10N2O/c1-5-4-6(9-3)8(2)7-5/h4H,1-3H3
SMILES COc1cc(C)nn1C
IUPAC-Name 5-Methoxy-1,3-dimethylpyrazol
Molekulargewicht (g/mol) 126.15
Formelmasse 126.0793