Learn More
5-Methoxy-1-[4-(trifluormethyl)phenyl]pentan-1-on, Mikromol™
Artikelnummer. 30459716
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30459716 4 x 25 mg -
30051930 100 mg 100 Milligramm
30051295 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30459716 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0058.0400254AMP
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
5-Methoxy-1-[4-(trifluormethyl)phenyl]pentan-1-on, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fluvoxketone
CAS 61718-80-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Fluvoxketone
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C13 H15 F3 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Fluvoxamine Maleate Imp. D (EP), Fluvoxamine Imp. D (EP), 5-Methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1-pentanone, Fluvoxketone, Fluvoxamine Maleate Impurity D, Fluvoxamine Impurity D
InChI-Formel InChI=1S/C13H15F3O2/c1-18-9-3-2-4-12(17)10-5-7-11(8-6-10)13(14,15)16/h5-8H,2-4,9H2,1H3
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES COCCCCC(=O)c1ccc(cc1)C(F)(F)F
IUPAC-Name 5-Methoxy-1-[4-(trifluormethyl)phenyl]pentan-1-on
Molekulargewicht (g/mol) 260.25
Menge 4 x 25 mg
Formelmasse 260,1024 g/mol