Learn More
5-Methoxy-1-indanon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10501441 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10501441 5 g 5 Gramm
10042390 10 g 10 Gramm
10678894 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10501441 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. 179670050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5111-70-6 | C10H10O2 | 162.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5111-70-6
Summenformel C10H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 162.19
MDL-Nummer MFCD00003789
InChI-Schlüssel QOPRWBRNMPANKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methoxy-1-indanone, 5-methoxyindan-1-one, 5-methoxy-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 5-methoxyindanone, 2,3-dihydro-5-methoxyinden-1-one, 1h-inden-1-one, 2,3-dihydro-5-methoxy, 5-methoxy indanone, 5-methoxyhydrindone, pubchem2031, 1-oxo-5-methoxyindane
PubChem CID 78787
IUPAC-Name 5-Methoxy-2,3-Dihydroinden-1-on
SMILES COC1=CC2=C(C=C1)C(=O)CC2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methoxy-1-indanone
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 107.0°C to 111.0°C
Farbe Braun-Grün
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Beilstein 08, II, 152
Formelmasse 162.19
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Methoxy-1-indanone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.