Learn More
5-Methoxy-1-naphthalenol, TRC
Artikelnummer. 30468617
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30468617 500 mg 500 Milligramm
30470178 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30468617 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM264705500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3588-80-5
Summenformel C11 H10 O2
Molekulargewicht (g/mol) 174.2
Synonym 1,5-Naphthohydroquinone Monomethyl Ether, 1-Hydroxy-5-methoxynaphthalene
IUPAC-Name 5-methoxynaphthalen-1-ol
SMILES COc1cccc2c(O)cccc12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methoxy-1-naphthalenol
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H10O2/c1-13-11-7-3-4-8-9(11)5-2-6-10(8)12/h2-7,12H,1H3
Formelmasse 174.0681