missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Methoxy-1-naphthalenol, TRC

Artikelnummer. 30470178
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30470178 5 g 5 Gramm
30468617 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30470178 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2647055G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 3588-80-5
Summenformel C11 H10 O2
Molekulargewicht (g/mol) 174.2
Synonym 1,5-Naphthohydroquinone Monomethyl Ether, 1-Hydroxy-5-methoxynaphthalene
IUPAC-Name 5-methoxynaphthalen-1-ol
SMILES COc1cccc2c(O)cccc12

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 5-Methoxy-1-naphthalenol
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C11H10O2/c1-13-11-7-3-4-8-9(11)5-2-6-10(8)12/h2-7,12H,1H3
Formelmasse 174.0681
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.