Learn More
5-Methoxy-1H-benzimidazol-2-thiol, Mikromol™
Artikelnummer. 17973096
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17973096 25 mg 25 Milligramm
17931246 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17973096 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0095.030025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
5-Methoxy-1H-benzimidazol-2-thiol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methoxy-1H-benzimidazole-2-thiol
CAS 37052-78-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 5-Methoxy-1H-benzimidazole-2-thiol
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C8 H8 N2 O S
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Esomeprazole Magnesium Trihydrate Imp. A (EP), Esomeprazole Imp. A (EP), Omeprazole Imp. A (EP), Omeprazole USP Related Compound B, Omeprazole USP RC B, 5-Methoxy-1H-benzimidazole-2-thiol, Omeprazole Related Compound B, Esomeprazole Magnesium Trihydrate Impurity A, Esomeprazole Sodium Impurity A, Omeprazole Impurity A, Esomeprazole Impurity A, Esomeprazole Impurity A
InChI-Formel InChI=1S/C8H8N2OS/c1-11-5-2-3-6-7(4-5)10-8(12)9-6/h2-4H,1H3,(H2,9,10,12)
SMILES COc1ccc2[nH]c(S)nc2c1
IUPAC-Name 5-Methoxy-1H-benzimidazol-2-thiol
Molekulargewicht (g/mol) 180.23
Menge 25 mg
Formelmasse 180,0357 g/mol