missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Methoxy-2-(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)-1H-benzimidazol, Mikromol™

Artikelnummer. 17953746
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17953746 25 mg 25 Milligramm
17982276 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17953746 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0095.240025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.

5-Methoxy-2-(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)-1H-benzimidazol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 5-Methoxy-2-(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)-1H-benzimidazole
CAS 2555002-22-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 5-Methoxy-2-(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)-1H-benzimidazole
Versandbedingung Ice pack (-20°C)
Summenformel C16 H17 N3 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 5-Methoxy-2-(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)-1H-benzimidazole
InChI-Formel InChI=1S/C16H17N3O2/c1-9-8-17-14(10(2)15(9)21-4)16-18-12-6-5-11(20-3)7-13(12)19-16/h5-8H,1-4H3,(H,18,19)
SMILES COc1ccc2[nH]c(nc2c1)c3ncc(C)c(OC)c3C
IUPAC-Name 5-Methoxy-2-(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)-1H-benzimidazol
Molekulargewicht (g/mol) 283.33
Menge 25 mg
Formelmasse 283.1321 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.