Learn More
5-Methoxy-2-(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)-1H-benzo[d]imidazol, TRC
Artikelnummer. 30467829
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30467829 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30467829 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM262960250MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methoxy-2-(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)-1H-benzimidazole
CAS 2555002-22-5
Summenformel C16 H17 N3 O2
Menge 250 mg
Synonym 5-Methoxy-2-(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)-1H-benzimidazole, 1H-Benzimidazole, 6-methoxy-2-(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinyl)- (ACI), 6-Methoxy-2-(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinyl)-1H-benzimidazole (ACI)
InChI-Formel InChI=1S/C16H17N3O2/c1-9-8-17-14(10(2)15(9)21-4)16-18-12-6-5-11(20-3)7-13(12)19-16/h5-8H,1-4H3,(H,18,19)
SMILES COc1ccc2[nH]c(nc2c1)c3ncc(C)c(OC)c3C
IUPAC-Name 5-Methoxy-2-(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)-1H-benzimidazol
Molekulargewicht (g/mol) 283.33
Formelmasse 283.1321