Learn More
5-Methoxy-2-formylphenylboronsäure, TRC
Artikelnummer. 30479607
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30479607 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30479607 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2634281G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methoxy-2-formylphenylboronic acid
CAS 40138-18-9
Summenformel C8H9BO4
Menge 1 g
Synonym B-(2-Formyl-5-methoxyphenyl)boronic Acid, 2-Formyl-5-methoxyphenylboronic Acid, 5-Methoxy-2-formylphenylboronic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C8H9BO4/c1-13-7-3-2-6(5-10)8(4-7)9(11)12/h2-5,11-12H,1H3
SMILES COc1ccc(C=O)c(c1)B(O)O
IUPAC-Name (2-Formyl-5-methoxyphenyl)boronsäure
Molekulargewicht (g/mol) 179.97
Formelmasse 180.0594