Learn More
5-Methoxy-2-mercaptobenzimidazol, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10784543 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10784543 5 g Glasflasche 5 Gramm
10792861 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10784543 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 275370050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 37052-78-1 | C8H8N2OS | 180.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 37052-78-1
Summenformel C8H8N2OS
Molekulargewicht (g/mol) 180.23
MDL-Nummer MFCD00134581
InChI-Schlüssel KOFBRZWVWJCLGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methoxy-2-mercaptobenzimidazole, 2-mercapto-5-methoxybenzimidazole, 5-methoxy-1h-benzo d imidazole-2-thiol, 5-methoxy-2-benzimidazolethiol, 5-methoxy-1h-benzimidazole-2-thiol, 5-methoxy-1h-1,3-benzodiazole-2-thiol, 2-mercapto-5-methoxy-1h-benzimidazole, 5-methoxy-1h-benzoimidazole-2-thiol, 1,3-dihydro-5-methoxy-2h-benzimidazole-2-thione, 5-methoxybenzimidazole-2-thiol
PubChem CID 665603
IUPAC-Name 5-Methoxy-1,3-Dihydrobenzimidazol-2-Thion
SMILES COC1=CC=C2NC(=S)NC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methoxy-2-mercaptobenzimidazole
Namenshinweis 99+%
Extinktion (1% soln. in methanol) (1 cm cell) no other absorption observed from 360 to 600nm, (1% soln. in methanol) (1 cm cell) no other absorption observed from 360 to 600nm at 0nm, 0.4 max. at 360nm
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 255°C to 262°C
Farbe Braun-Gelb bis Weiß
Verlust bei Trocknung 0.5% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in sodium hydroxide solution
Formelmasse 180.23
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Pulver