Learn More
5-Methoxy-2-methylbenzoselenazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11420537
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11420537 1 g 1 Gramm
11430537 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11420537 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22411.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 2946-17-0 | C9H9NOSe | 226.148 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2946-17-0
Summenformel C9H9NOSe
Molekulargewicht (g/mol) 226.148
MDL-Nummer MFCD00005558
InChI-Schlüssel LVIYTMFDCXRSDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methoxy-2-methylbenzoselenazole, benzoselenazole, 5-methoxy-2-methyl, 5-methoxy-2-methylbenzselenazole, 2-methyl-5-methoxybenzoselenazole, 5-methoxy-2-methylbenzo d 1,3-selenazole, #, 5-methoxy-2-methylbenzo d 1,3 selenazole, 5-methoxy-2-methylbenzo d 1,3-selenazoline
PubChem CID 76274
IUPAC-Name 5-Methoxy-2-Methyl-1,3-Benzoselenazol
SMILES CC1=NC2=C([Se]1)C=CC(=C2)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methoxy-2-methylbenzoselenazole
Dichte 1.49
Siedepunkt 115°C to 117°C (1 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.639
Menge 1 g
UN-Nummer UN3440
Formelmasse 226.14
Reinheit (%) 97%