Learn More
5-Methoxy-2-tetralone, TRC
Artikelnummer. 30469883
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30469883 25 g 25 Gramm
30474026 10 g 10 Gramm
30478218 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30469883 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM26870525G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 32940-15-1
Summenformel C11H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 176.21
Synonym 3,4-Dihydro-5-methoxy-2(1H)-naphthalenone, 2-Oxo-5-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, 3,4-Dihydro-5-methoxy-2(1H)-naphthalenone, 5-Methoxy-beta-tetralone, NSC 88880
IUPAC-Name 5-methoxy-3,4-dihydro-1H-naphthalen-2-one
SMILES COc1cccc2CC(=O)CCc12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methoxy-2-tetralone
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C11H12O2/c1-13-11-4-2-3-8-7-9(12)5-6-10(8)11/h2-4H,5-7H2,1H3
Formelmasse 176.0837