Learn More
5-Methoxy-7-methylindol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15439638
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15439638 5 g 5 Gramm
15449638 250 mg 250 Milligramm
15429638 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15439638 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63123.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 61019-05-4 | C10H11NO | 161.204 g/mol
5-Methoxy-7-methylindole is employed as a intermediate for chemical research and pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Methoxy-7-methylindol wird als Zwischenprodukt in der chemischen Forschung und Pharmazie eingesetzt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 61019-05-4
Summenformel C10H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 161.204
MDL-Nummer MFCD09027022
InChI-Schlüssel YGPVRHHGKCQSIL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methoxy-7-methylindole, 1h-indole, 5-methoxy-7-methyl, ksc612k7l, 5-methoxy7-methyl-1h-indole
PubChem CID 12338917
IUPAC-Name 5-Methoxy-7-Methyl-(1H)-Indol
SMILES CC1=C2C(=CC(=C1)OC)C=CN2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methoxy-7-methylindole
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 161.2
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest