Learn More
5-Methoxy-alpha-methyltryptaminhydrochlorid (5-MeO-AMT HCl) 1,0 mg/ml in Methanol (als freie Base), LoGiCal
Artikelnummer. 30458397
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30458397 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30458397 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCAMP1422.0901
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methoxy-alpha-methyltryptamine Hydrochloride
CAS 1016-44-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 5-Methoxy-alpha-methyltryptamine Hydrochloride
Versandbedingung Eisbeutel (-20 °C)
Summenformel C12 H16 N2 O . Cl H
Konzentration 1 mg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym 5-Methoxy-α-methyl-1H-indole-3-ethanamine Hydrochloride (1:1), 5-Methoxy-α-methyltryptamine Hydrochloride, 3-(2-Aminopropyl)-5-methoxyindole Hydrochloride (6CI,7CI,8CI)
InChI-Formel InChI=1S/C12H16N2O.ClH/c1-8(13)5-9-7-14-12-4-3-10(15-2)6-11(9)12;/h3-4,6-8,14H,5,13H2,1-2H3;1H
Lösungstyp Einheitliche Lösung
SMILES Cl.COc1ccc2[nH]cc(CC(C)N)c2c1
IUPAC-Name 1-(5-Methoxy-1H-indol-3-yl)propan-2-amin;hydrochlorid
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Klinische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 240.729
Menge 1 mL
Formelmasse 240,103 g/mol