Learn More
5-(Methoxycarbonyl)-2-methylphenylboronsäure-Pinakolester, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11946111 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11946111 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11946111 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 445110010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(Methoxycarbonyl)-2-methylphenylboronic acid pinacol ester
CAS 882679-40-5
Schmelzpunkt 157.0°C to 159.0°C
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C15H21BO4
MDL-Nummer MFCD11520530
Menge 1 g
Synonym methyl 4-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoate, 5-methoxycarbonyl-2-methylphenylboronic acid pinacol ester, amtb518, 5-methoxycarbonyl-2-methylphenylboronic acid, pinacol ester, methyl 4-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl benzoate, 4-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoic acid methyl ester, benzoicacid, 4-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-, methyl ester, methyl4-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoate, 4-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-benzoic acid methyl ester
InChI-Schlüssel HAPIXNBOBZHNCA-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)C1=CC(B2OC(C)(C)C(C)(C)O2)=C(C)C=C1
IUPAC-Name Methyl 4-Methyl-3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)benzoat
Molekulargewicht (g/mol) 276.14
PubChem CID 53217136
Formelmasse 276.14
Reinheit (%) 95%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-(Methoxycarbonyl)-2-methylphenylboronic acid pinacol ester
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO– Nur für Forschungszwecke