Learn More
5-Methoxyindol-3-essigsäure, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7047387
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11399625 250 mg 250 Milligramm
11389625 1 g 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11399625
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L19073.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 3471-31-6 | C11H11NO3 | 205.213 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3471-31-6
Summenformel C11H11NO3
Molekulargewicht (g/mol) 205.213
MDL-Nummer MFCD00005638
InChI-Schlüssel COCNDHOPIHDTHK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methoxyindole-3-acetic acid, 2-5-methoxy-1h-indol-3-yl acetic acid, 5-methoxyindoleacetic acid, methoxyindoleacetic acid, 5-methoxy-3-indoleacetic acid, 5-methoxyindol-3-ylacetic acid, 5-methoxy-1h-indol-3-yl acetic acid, 5-methoxyindole-3-aceticacid, 5-methoxyindoleacetate, 1h-indole-3-acetic acid, 5-methoxy
PubChem CID 18986
ChEBI CHEBI:28281
IUPAC-Name 2-(5-Methoxy-1H-Indol-3-yl)Ethansäure
SMILES COC1=CC2=C(C=C1)NC=C2CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methoxyindole-3-acetic acid
Schmelzpunkt 145°C to 148°C (decomposition)
Menge 250 mg
Beilstein 187161
Formelmasse 205.22
Reinheit (%) ≥98%