Learn More
5-Methoxyindol-3-Carboxaldehyd, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Unit Size:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 5-Methoxyindole-3-carboxaldehyde |
| Schmelzpunkt | 179°C to 183°C |
| Menge | 1 g |
| Beilstein | 132769 |
| Empfindlichkeit | Luftempfindlich |
| Formelmasse | 175.19 |
| Reinheit (%) | 99% |