Learn More
5-Methoxyindol-3-Carboxaldehyd, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11369625
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11369625 5 g 5 Gramm
11379625 250 mg 250 Milligramm
11359625 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11369625 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19072.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 10601-19-1 | C10H9NO2 | 175.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10601-19-1
Summenformel C10H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 175.19
MDL-Nummer MFCD00005623
InChI-Schlüssel TUWARWGEOHQXCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methoxyindole-3-carboxaldehyde, 3-formyl-5-methoxyindole, 5-methoxyindole-3-carboxyaldehyde, 5-methoxyindole-3-carbaldehyde, 5-methoxyindole-3-aldehyde, 5-methoxy-3-formylindole, 1h-indole-3-carboxaldehyde, 5-methoxy, 5-methoxy-indol-3-aldehyde, unii-63c50zw2d0, 5-methoxy-1h-indole-3-carboxaldehyde
PubChem CID 82758
IUPAC-Name 5-Methoxy-1H-Indol-3-Carbaldehyd
SMILES COC1=CC=C2NC=C(C=O)C2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methoxyindole-3-carboxaldehyde
Schmelzpunkt 179°C to 183°C
Menge 5 g
Beilstein 132769
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 175.19
Reinheit (%) 99%