Learn More
5-Methoxyindol-3-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7055992
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15472029
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H64722.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 10242-01-0 | C10H9NO3 | 191.186 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10242-01-0
Summenformel C10H9NO3
Molekulargewicht (g/mol) 191.186
MDL-Nummer MFCD03265451
InChI-Schlüssel RVVSEZGJCOAUED-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methoxyindole-3-carboxylic acid, 5-methoxy-3-indolecarboxylic acid, 5-methoxy-3-carboxyindole, 1h-indole-3-carboxylic acid, 5-methoxy, pubchem7984, zlchem 1276, 1h-indole-3-carboxylicacid, 5-methoxy, 5-methoxyindole-3-carboxylic acid;, 5-methoxyindole-3-carboxylic acid 5-methoxy-1h-indazole-3-carboxylic acid
PubChem CID 259191
IUPAC-Name 5-Methoxy-1H-Indol-3-Carbonsäure
SMILES COC1=CC2=C(C=C1)NC=C2C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methoxyindole-3-carboxylic acid
Farbe Rot
Menge 250 mg
Beilstein 475711
Formelmasse 191.19
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallin