Learn More
5-Methoxyindol, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10775391 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10775391 5 g Glasflasche 5 Gramm
10449240 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10775391 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 125870050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1006-94-6 | C9H9NO | 147.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1006-94-6
Summenformel C9H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 147.18
MDL-Nummer MFCD00005674
InChI-Schlüssel DWAQDRSOVMLGRQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methoxyindole, 1h-indole, 5-methoxy, femedol, 5-methoxy indole, indol-5-yl methyl ether, indole, 5-methoxy, methoxy-5 indole, unii-dqm3as43pq, methoxy-5 indole french, methoxyindole 5-
PubChem CID 13872
IUPAC-Name 5-Methoxy-1H-Indol
SMILES COC1=CC2=C(C=C1)NC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methoxyindole
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 52.0°C to 56.0°C
Farbe Braun bis Weiß
Siedepunkt 176.0°C to 178.0°C (17.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Beilstein 21, II, 44
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in acetone
Formelmasse 147.18
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Methoxyindole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.