Learn More
5-Methoxyindol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11420878
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11420878 25 g 25 Gramm
11400878 1 g 1 Gramm
11410878 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11420878 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25290.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1006-94-6 | C9H9NO | 147.177 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1006-94-6
Summenformel C9H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 147.177
MDL-Nummer MFCD00005674
InChI-Schlüssel DWAQDRSOVMLGRQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methoxyindole, 1h-indole, 5-methoxy, femedol, 5-methoxy indole, indol-5-yl methyl ether, indole, 5-methoxy, methoxy-5 indole, unii-dqm3as43pq, methoxy-5 indole french, methoxyindole 5-
PubChem CID 13872
IUPAC-Name 5-Methoxy-1H-Indol
SMILES COC1=CC2=C(C=C1)NC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methoxyindole
Schmelzpunkt 52°C to 55°C
Siedepunkt 176°C to 178°C (17 mmHg)
Menge 25 g
Beilstein 116722
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 147.18
Reinheit (%) 99%