Learn More
5-Methoxymethylfuran-2-carbonsäure, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11479470
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11479470 250 mg 250 Milligramm
11489470 1 g 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11479470
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H50314.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1917-60-8
Summenformel C7H8O4
Molekulargewicht (g/mol) 156.137
MDL-Nummer MFCD04367609
InChI-Schlüssel HUUCEXDTXVRYMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methoxymethyl furan-2-carboxylic acid, 5-methoxymethyl-furan-2-carboxylic acid, 5-methoxymethyl-2-furoic acid, acmc-1bvdc, sumiki's acid methyl ether, 2-furancarboxylic acid,5-methoxymethyl
PubChem CID 1125227
IUPAC-Name 5-(Methoxymethyl)Furan-2-Carbonsäure
SMILES COCC1=CC=C(O1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methoxymethyl-2-furoic acid
Menge 250 mg
Formelmasse 156.14
Reinheit (%) 99%