Learn More
5-Methoxypsoralen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15559533 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15559533 1 g 1 Gramm
15569533 5 g 5 Gramm
15579533 25 g 25 Gramm
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15559533
Marke: Thermo Scientific Acros 460660010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 484-20-8 | C12H8O4 | 216.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 484-20-8
Summenformel C12H8O4
Molekulargewicht (g/mol) 216.19
InChI-Schlüssel BGEBZHIAGXMEMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym bergapten, 5-methoxypsoralen, bergaptene, heraclin, majudin, 4-methoxy-7h-furo 3,2-g chromen-7-one, bergaptan, psoraderm, 5-mop, o-methylbergaptol
PubChem CID 2355
ChEBI CHEBI:18293
IUPAC-Name 4-Methoxyfuro[3,2-g]chromen-7-on
SMILES COC1=C2C=CC(=O)OC2=CC3=C1C=CO3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methoxypsoralen
Schmelzpunkt 190.0°C to 193.0°C
Verlust bei Trocknung 2% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 216.19
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Methoxypsoralen
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Keimzellmutagenität Kategorie 1B
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H340-Kann genetische Defekte verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.