Learn More
5-Methoxytryptaminhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30474321
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30474321 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30474321 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM271700500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methoxytryptamine Hydrochloride
CAS 66-83-1
Summenformel C11 H14 N2 O . Cl H
Menge 500 mg
Synonym 5-Methoxy-1H-indole-3-ethanamine Hydrochloride (1:1), 1H-Indole-3-ethanamine','5-methoxy-','monohydrochloride (9CI), Indole','3-(2-aminoethyl)-5-methoxy-','monohydrochloride (8CI), 5-Methoxytryptamine chloride, 5-Methoxytryptamine monohydrochloride, Mexamin, Mexamine
InChI-Formel InChI=1S/C11H14N2O.ClH/c1-14-9-2-3-11-10(6-9)8(4-5-12)7-13-11;/h2-3,6-7,13H,4-5,12H2,1H3;1H
SMILES Cl.COc1ccc2[nH]cc(CCN)c2c1
IUPAC-Name 2-(5-Methoxy-1H-Indol-3-yl)Ethanamin;Hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 226.7
Formelmasse 226.0873