Learn More
5-Methyl-1-benzothiophen-2-ylboronsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10671245
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10671245 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10472223 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10205964 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10671245 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO00912CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 136099-65-5
Summenformel C9H9BO2S
Molekulargewicht (g/mol) 192.04
MDL-Nummer MFCD06200866
InChI-Schlüssel DHNHZPQPQAINDI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methylbenzo b thiophene-2-boronic acid, 5-methylbenzothiphene-2-boronic acid, 5-methylbenzo b thiophen-2-ylboronic acid, 5-methyl-1-benzothiophen-2-yl boronic acid, 5-methylbenzothiophene-2-boronic acid, 2-borono-5-methylbenzo b thiophene, 5-methyl-benzo b thiophen-2-ylboronic acid, 5-methylbenzothiophen-2-yl boronic acid, d00wzi, 5-methylbenzo b thiophen-2-yl boronic acid
PubChem CID 2794641
IUPAC-Name (5-Methyl-1-benzothiophen-2-yl)boronsäure
SMILES CC1=CC=C2SC(=CC2=C1)B(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methylbenzo[b]thiophene-2-boronic acid
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 192.05
Reinheit (%) 97%