Learn More
5-Methyl-1 -Benzothiophen-2-Carbaldehyd, v 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-3075793
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 10443763
Marke: Thermo Scientific Maybridge MO07071CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 27035-41-2
Summenformel C10H8OS
Molekulargewicht (g/mol) 176.233
MDL-Nummer MFCD05865141
InChI-Schlüssel SIHFZJLPKQUYAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methylbenzo b thiophene-2-carbaldehyde, 5-methyl-benzo b thiophene-2-carbaldehyde, benzo b thiophene-2-carboxaldehyde,5-methyl, 5-methylbenzothiophene-2-carboxaldehyde, 5-methylbenzo b thiophene-2-carboxaldehyde, 5-methyl-1-benzothiophene-2-carboxaldehyde, 5-methyl-1-benzo b thiophene-2-carbaldehyde
PubChem CID 2794770
IUPAC-Name 5-Methyl-1-benzothiophen-2-carbaldehyd
SMILES CC1=CC2=C(C=C1)SC(=C2)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methyl-1-benzothiophene-2-carbaldehyde
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 176.24
Reinheit (%) 97%