Learn More
5-Methyl-1-Benzothiophen-2-Sulfonylchlorid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10340883
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10340883 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10294762 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10356754 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10340883 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO07074CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 90273-30-6
Summenformel C9H7ClO2S2
Molekulargewicht (g/mol) 246.72
MDL-Nummer MFCD06200880
InChI-Schlüssel YGGJYXHTCDQVDB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methylbenzothiophene-2-sulfonyl chloride, 5-methylbenzo b thiophene-2-sulfonyl chloride, benzo b thiophene-2-sulfonyl chloride, 5-methyl, 5-methyl-1-benzothiophene-2-sulfonylchloride, 5-methyl-benzo b thiophenesulfonyl chloride, 5-methyl-benzothiophene-2-sulfonyl chloride, chloro 5-methylbenzo b thiophen-2-yl sulfone, benzo b thiophene-2-sulfonylchloride, 5-methyl
PubChem CID 2794771
IUPAC-Name 5-Methyl-1-benzothiophen-2-sulfonylchlorid
SMILES CC1=CC=C2SC(=CC2=C1)S(Cl)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methyl-1-benzothiophene-2-sulfonyl chloride
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 246.74
Reinheit (%) 97%