Learn More
5-Methyl-1-Hexyn-3-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15470368
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
15470368 25 g 25 Gramm
15450368 1 g 1 Gramm
15460368 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 15470368 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H53490.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 61996-79-0 | C7H12O | 112.172 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 61996-79-0
Summenformel C7H12O
Molekulargewicht (g/mol) 112.172
MDL-Nummer MFCD00041606
InChI-Schlüssel NTNUBJHPRAMQPC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-1-hexyn-3-ol, acmc-209myn, 5-methyl-hex-1-yn-3-ol, 1-hexyn-3-ol,5-methyl, 1-hexyn-3-ol, 5-methyl
PubChem CID 143856
IUPAC-Name 5-Methylhex-1-yn-3-ol
SMILES CC(C)CC(C#C)O
Specifications
Chemischer Name oder Material 5-Methyl-1-hexyn-3-ol
Dichte 0.86
Flammpunkt 53°C (127°F)
Brechungsindex 1.436
Menge 25 g
UN-Nummer UN1987
Beilstein 1741083
Formelmasse 112.17
Reinheit (%) 97%