Learn More
5-Methyl-1-Phenyl-(1H-Pyrazol-4-ylmethyl)amin, 95 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 11936221 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11936221 5 g 5 Gramm
11926221 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11936221 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 439760050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 894779-67-0
Summenformel C11H13N3
Molekulargewicht (g/mol) 187.24
InChI-Schlüssel GRLXUIRJMGNTQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazol-4-yl methanamine, 1h-pyrazole-4-methanamine, 5-methyl-1-phenyl, 5-methyl-1-phenylpyrazol-4-yl methanamine, 5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazol-4-yl methyl amine
PubChem CID 28472963
IUPAC-Name (5-Methyl-1-phenylpyrazol-4-yl)methanamin
SMILES CC1=C(C=NN1C2=CC=CC=C2)CN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methyl-1-phenyl-(1H-pyrazol-4-ylmethyl)amine
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis Gelb oder Weiß bis Gelb
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 94% min. (HPLC)
Menge 5 g
Formelmasse 187.24
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit oder Pulver
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Methyl-1-phenyl-(1H-pyrazol-4-ylmethyl)amine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.