Learn More
5-Methyl-1-Phenyl-1H-Pyrazol-4-Carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11360577
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11360577 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche -
10282582 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11360577 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC15504EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 98700-50-6
Summenformel C11H10N2O
Molekulargewicht (g/mol) 186.214
InChI-Schlüssel IIEFFVFWBUGUTI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2776437
IUPAC-Name 5-Methyl-1-Phenylpyrazol-4-Carbaldehyd
SMILES CC1=C(C=NN1C2=CC=CC=C2)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
Synonym 5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, acmc-20am2d, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 5-methyl-1-phenyl, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde,5-methyl-1-phenyl
Formelmasse 186.21
Reinheit (%) 97%