Learn More
5-Methyl-1-Phenyl-1H-Pyrazol-4 -Sulfonylchlorid, 95+ %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11350577
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11350577 5 g 5 Gramm
10468182 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11350577 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC15503DE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 342405-38-3
Summenformel C10H9ClN2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 256.70
MDL-Nummer MFCD02681919
InChI-Schlüssel IRJCRNZTDRODFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazole-4-sulfonyl chloride, 5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazole-4-sulphonyl chloride, 5-methyl-1-phenyl-pyrazole-4-sulfonyl chloride, 4-chlorosulphonyl-1-phenyl-1h-pyrazole, 5-methyl-1-phenyl-4-pyrazolesulfonyl chloride, 5-methyl-1-phenylpyrazol-4-sulfonyl chloride, chloro 5-methyl-1-phenylpyrazol-4-yl sulfone, 1h-pyrazole-4-sulfonylchloride, 5-methyl-1-phenyl, 4-chlorosulphonyl-5-methyl-1h-pyrazol-1-yl benzene
PubChem CID 2776435
IUPAC-Name 5-Methyl-1 -Phenylpyrazol-4 -Sulfonylchlorid
SMILES CC1=C(C=NN1C1=CC=CC=C1)S(Cl)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-sulfonyl chloride
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 256.71
Reinheit (%) 95%