Learn More
5-Methyl-1-phenyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10299622
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10299622 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10701094 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10299622 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC15539CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 849776-88-1
Summenformel C16H21BN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 284.17
MDL-Nummer MFCD06797463
InChI-Schlüssel XSUARWLKVRBBKT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-1-phenyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 5-methyl-1-phenyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, 5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester, 5-methyl-1-phenyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, pubchem18509, 5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 5-methyl-1-phenylpyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazol-4-yl boronic acid pinacol ester, 1h-pyrazole, 5-methyl-1-phenyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl
PubChem CID 2795327
IUPAC-Name 5-methyl-1-phenyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
SMILES CC1=C(C=NN1C1=CC=CC=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methyl-1-phenyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel Yes
Menge 250 mg
Formelmasse 284.16
Reinheit (%) 97%