Learn More
5-Methyl-1H-benzotriazol, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11463314
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11463314 500 g 500 Gramm
11443314 25 g 25 Gramm
11453314 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11463314 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10615.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 136-85-6 | C7H7N3 | 133.15 g/mol
5-Methyl-1H-benzotriazole was used in determination of benzothiazoles and benzotriazoles in waste water samples by GC-MS. It is also used as a potential nitrification inhibitor of urea fertilizer in agricultural soils.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Methyl-1H-benzotriazol wird bei der Bestimmung von Benzothiazolen und Benzotriazolen in Abwasserproben mittels GC-MS verwendet. Es wird auch als potentieller Nitrifikationshemmer von Harnstoffdünger in landwirtschaftlichen Böden eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Methanol, Wasser (6.0 g/l bei 25 °C), Ethanol und Toluol (leicht).
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 136-85-6
Summenformel C7H7N3
Molekulargewicht (g/mol) 133.15
MDL-Nummer MFCD00005702
InChI-Schlüssel LRUDIIUSNGCQKF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-1h-benzotriazole, 5-methylbenzotriazole, tolutriazole, 5-tolyltriazole, 1h-benzotriazole, 5-methyl, 6-methylbenzotriazole, 5-methyl-1h-benzo d 1,2,3 triazole, 5-methyl-1,2,3-benzotriazole, 6-methyl-1,2,3-benzotriazole, t56 bmnnj g1
PubChem CID 8705
ChEBI CHEBI:83455
IUPAC-Name 5-Methyl-2H-Benzotriazol
SMILES CC1=CC2=NNN=C2C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methyl-1H-benzotriazole
Schmelzpunkt 77°C to 84°C
pH 5.3
Siedepunkt 210°C to 212°C (12 mmHg)
Geruch Geruchsneutral
Menge 500 g
Beilstein 116658
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform,methanol,water (6.0g/L at 25°C),ethanol,and toluene (slightly).
Formelmasse 133.15
Reinheit (%) ≥98%