Learn More
5-Methyl-1H-Indazol-3-Carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15484448
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15484448 1 g 1 Gramm
15494448 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15484448 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H58100.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1201-24-7
Summenformel C9H8N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 176.175
MDL-Nummer MFCD05663986
InChI-Schlüssel QRTAIBBOZNHRMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methylindazole-3-carboxylic acid, 1h-indazole-3-carboxylic acid, 5-methyl, 5-methyl-1h-indazole-3-carboxylicacid, pubchem7827, bestipharma 517-824, 5-methyl-2h-indazole-3-carboxylic acid, 1h-indazole-3-carboxylicacid, 5-methyl, 5-methyl-3-1h-indazole carboxylic acid
PubChem CID 192738
IUPAC-Name 5-Methyl-1H-indazol-3-carbonsäure
SMILES CC1=CC2=C(C=C1)NN=C2C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methyl-1H-indazole-3-carboxylic acid
Menge 1 g
Formelmasse 176.17
Reinheit (%) 97%