Learn More
5-Methyl-1H-Pyrazol-3-Carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10495712
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10495712 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10495712 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SPB07714DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 402-61-9
Summenformel C5H6N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 126.115
MDL-Nummer MFCD00090754
InChI-Schlüssel WSMQKESQZFQMFW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 5-methylpyrazole-3-carboxylic acid, 5-methyl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid, 3-methylpyrazole-5-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 5-methyl, 5-methylpyrazole-3-carboxylicacid, 3-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylicacid, pyrazole-3-carboxylic acid, 5-methyl, pubchem7842, 5-methyl-2h-pyrazole-3-carboxylicacid
PubChem CID 9822
ChEBI CHEBI:74739
IUPAC-Name 5-Methyl-1H-pyrazol-3-carbonsäure
SMILES CC1=CC(=NN1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Merck Index 15, 6188
Formelmasse 126.11
Reinheit (%) 97%