Learn More
5-Methyl-2’-deoxy Cytidine, TRC
Artikelnummer. 30135416
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30135416 500 mg 500 Milligramm
30006704 1 g 1 Gramm
30011001 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135416 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM295900500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 838-07-3
Summenformel C10 H15 N3 O4
Molekulargewicht (g/mol) 241.24
Synonym Cytidine, 2'-deoxy-5-methyl-, 2'-Deoxy-5-methyl-cytidine, 2'-Deoxy-5-methylcytidine, 5-Methyl-2'-deoxycytidine, 5-Methyldeoxycytidine
IUPAC-Name 4-amino-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-methylpyrimidin-2-one
SMILES CC1=CN([C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C(=O)N=C1N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methyl-2'-deoxy Cytidine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H15N3O4/c1-5-3-13(10(16)12-9(5)11)8-2-6(15)7(4-14)17-8/h3,6-8,14-15H,2,4H2,1H3,(H2,11,12,16)/t6-,7+,8+/m0/s1
Formelmasse 241.1063
Reinheit (%) >95%