Learn More
5-Methyl-2'-Deoxycytidin, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11475266 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
Artikelnummer. 11475266
Marke: MP Biomedicals 0219888380
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
5-Methyl-2'-Desoxycytidin, weißes Pulver
  • 5-Methyl-2'-Desoxycytidin in einsträngiger DNA kann in cis wirken, um eine de-novo-DNA-Methylierung zu signalisieren.
  • Es wurde in der Epigenetikforschung verwendet, um die Dynamik des DNA-Methylierungsmusters bei der Kontrolle der Genexpression zu untersuchen.
  • Ein Cytidin-Analogon und ein Isoster von Thymidin.
  • 5-Methyl-2'-Desoxycytidin ist ein Pyrimidin-Nukleosid, das bei der Integration in einsträngige DNA in cis wirken kann, um eine de-novo-DNA-Methylierung zu signalisieren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 838-07-3
MDL-Nummer MFCD00006549
InChI-Schlüssel LUCHPKXVUGJYGU-XLPZGREQSA-N
Spezifikation
Schmelzpunkt 217 bis 219 °C (Literatur)
Farbe Weiß
Hinweise zur Reinheitsqualität 99.6 %-Fläche (HPLC)
Summenformel C10H15N3O4
Brechungsindex 1.694 (lit.)
Menge 100 mg
Synonym 2'-Deoxy-5-methyl-cytidin
Löslichkeitsinformationen Löslich in1 N NaOH.
Optische Drehung [α]25/D +63 °, c = 1 in 1 M NaOH (Lit.)
Molekulargewicht (g/mol) 241.25
Dampfdruck 8.85E 12 mmHg bei 25 °C (Lit.)
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 5-Methyl-2'-deoxycytidine