Learn More
5-Methyl-2'-Deoxycytidin, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11486861 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11486861 10 mg -
11496861 25 mg -
11475266 100 mg 100 Milligramm
3 options
Artikelnummer. 11486861
Marke: MP Biomedicals 0219888310
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
5-Methyl-2'-Desoxycytidin, weißes Pulver
  • 5-Methyl-2'-Desoxycytidin in einsträngiger DNA kann in cis wirken, um eine de-novo-DNA-Methylierung zu signalisieren.
  • Es wurde in der Epigenetikforschung verwendet, um die Dynamik des DNA-Methylierungsmusters bei der Kontrolle der Genexpression zu untersuchen.
  • Ein Cytidin-Analogon und ein Isoster von Thymidin.
  • 5-Methyl-2'-Desoxycytidin ist ein Pyrimidin-Nukleosid, das bei der Integration in einsträngige DNA in cis wirken kann, um eine de-novo-DNA-Methylierung zu signalisieren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 838-07-3
MDL-Nummer MFCD00006549
InChI-Schlüssel LUCHPKXVUGJYGU-XLPZGREQSA-N
PubChem CID 440055
ChEBI CHEBI:47876
IUPAC-Name 4-Amino-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-methylpyrimidin-2-on
SMILES CC1=CN(C(=O)N=C1N)C2CC(C(O2)CO)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methyl-2'-deoxycytidine
Schmelzpunkt 217°C to 219°C (Literature)
Farbe Weiß
Hinweise zur Reinheitsqualität 99.6 area% (HPLC)
Prozentgehaltsbereich >99.5%
Summenformel C10H15N5O3
Brechungsindex 1.694 (lit.)
Menge 10 mg
Synonym 5-methyl-2'-deoxycytidine, 5-methyldeoxycytidine, 2'-deoxy-5-methylcytidine, unii-b200gv71qm, cytidine, 2'-deoxy-5-methyl, 4-amino-1-2r,4s,5r-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-5-methylpyrimidin-2 1h-one, 5-mdc, 1-2-deoxy-beta-d-ribofuranosyl-5-methylcytosine, 5-methyl-2-deoxycytidine, 4-25-00-03727 beilstein handbook reference
Löslichkeitsinformationen Soluble in 1 N NaOH.
Optische Drehung [α]25/D +63°, c = 1 in 1 M NaOH (lit.)
Molekulargewicht (g/mol) 241.2
Formelmasse 241.2
Dampfdruck 8.85E-12mmHg at 25°C (lit.)
Physikalische Form Pulver