Learn More
5-Methyl-2-Furanmethanamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10159322 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10159322 5 g Glasflasche 5 Gramm
10093490 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10159322 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 268940050
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 14003-16-8 | C6H9NO | 111.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14003-16-8
Summenformel C6H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 111.14
MDL-Nummer MFCD00143471
InChI-Schlüssel YSEAGSCGERFGBL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methylfurfurylamine, 5-methylfuran-2-yl methanamine, 5-methyl-2-furanmethanamine, 2-aminomethyl-5-methylfuran, 5-methyl-2-furyl methylamine, 2-furanmethanamine, 5-methyl, 5-methyl-2-furyl methyl amine, 1-5-methylfuran-2-yl methanamine, pubchem6995, acmc-209cjz
PubChem CID 2724683
IUPAC-Name (5-Methylfuran-2-yl)methanamin
SMILES CC1=CC=C(CN)O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methyl-2-furanmethanamine
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -22°C
Farbe Gelb
Dichte 1.0100g/mL
Siedepunkt 57°C (13.0 Mbar)
Flammpunkt 57°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4860 to 1.488
Menge 5 g
Relative Dichte 1.01
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: >1000g/L (20°C)
Formelmasse 111.14
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Methyl-2-furanmethanamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.