Learn More
5-Methyl-2-Hepten-4-on, überwiegend trans, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11446046
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
2 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11446046 2 g 2 Gramm
11456046 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11446046 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22335.04
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 81925-81-7 | C8H14O | 126.199 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 81925-81-7
Summenformel C8H14O
Molekulargewicht (g/mol) 126.199
MDL-Nummer MFCD00792509
InChI-Schlüssel ARJWAURHQDJJAC-GQCTYLIASA-N
Synonym 5-methyl-2-hepten-4-one, filbertone, 5-methylhept-2-en-4-one, +/--filbertone, hazelnut ketone, e-5-methyl-2-hepten-4-one, 5-methyl-e-2-hepten-4-one, fema no. 3761, e-5-methylhept-2-en-4-one, 2e-5-methyl-2-hepten-4-one
PubChem CID 5362588
IUPAC-Name (E)-5-Methylhept-2-en-4-on
SMILES CCC(C)C(=O)C=CC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methyl-2-hepten-4-one
Namenshinweis predominantly trans
Siedepunkt 169°C to 171°C
Flammpunkt 55°C (131°F)
Brechungsindex 1.444
Menge 2 g
UN-Nummer UN1224
Formelmasse 126.2
Reinheit (%) 99%