Learn More
5-Methyl-2-Hexanon, 99 %, Honeywell™
Artikelnummer. 15635790 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 l
20 l
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
20 Liter
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15635790 1 l Glasflasche 1 Liter
15645790 20 l Glasflasche 20 Liter
2 options
Artikelnummer. 15635790
Marke: Honeywell Research Chemicals 5377051L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
0.99
  • Wir sind Ihr Lieferant hochwertiger Laborreagenzien und Chemikalien für Analyse- und Chemielabors:
    Lösungsmittel – ACS-spezifische Verwendung (HPLC), ACS allgemeine Verwendung, Lösungsmittel für die Histologie und Reagenzienqualität für chemische Synthese und andere industrielle Anwendungen.
    Anorganisch – Chemische Synthese und anorganische Chemie einschließlich essentieller Säuren und Basen, Salze, Metalle und Elemente sowie Reagenzien für chemische Reaktionen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-12-3
Summenformel C7H14O
Molekulargewicht (g/mol) 114.188
MDL-Nummer MFCD00008950
InChI-Schlüssel FFWSICBKRCICMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-Methyl-2-Hexanon, 2-Hexanon, 5-Methyl, Isoamylmethylketon, Methylisoamylketon, Isopentylmethylketon, 2-Methyl-5-Hexanon, Keton, Methylisoamyl, Methylisopentylketon, methyl isopentyl ketone, unii-6o4a4a5f28
PubChem CID 8034
IUPAC-Name 5-Methylhexan-2-on
SMILES CC(C)CCC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methyl-2-hexanon
Dichte 0.814 g/ml bei 25 °C
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2CHCH2CH2COCH3
Menge 1 l
UN-Nummer UN2302
Beilstein 506163
Formelmasse 114.19 mol
Reinheit (%) 99 %