Learn More
5-Methyl-2-Hexanon, 99 %, Honeywell™
Artikelnummer. p-7120097 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
20 l
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
20 Liter
Artikelnummer. 15635790
Marke: Honeywell Research Chemicals 5377051L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
0.99
  • Wir sind Ihr Lieferant hochwertiger Laborreagenzien und Chemikalien für Analyse- und Chemielabors:
    Lösungsmittel – ACS-spezifische Verwendung (HPLC), ACS allgemeine Verwendung, Lösungsmittel für die Histologie und Reagenzienqualität für chemische Synthese und andere industrielle Anwendungen.
    Anorganisch – Chemische Synthese und anorganische Chemie einschließlich essentieller Säuren und Basen, Salze, Metalle und Elemente sowie Reagenzien für chemische Reaktionen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-12-3
Summenformel C7H14O
Molekulargewicht (g/mol) 114.188
MDL-Nummer MFCD00008950
InChI-Schlüssel FFWSICBKRCICMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-Methyl-2-Hexanon, 2-Hexanon, 5-Methyl, Isoamylmethylketon, Methylisoamylketon, Isopentylmethylketon, 2-Methyl-5-Hexanon, Keton, Methylisoamyl, Methylisopentylketon, methyl isopentyl ketone, unii-6o4a4a5f28
PubChem CID 8034
IUPAC-Name 5-Methylhexan-2-on
SMILES CC(C)CCC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methyl-2-hexanon
Dichte 0.814 g/ml bei 25 °C
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2CHCH2CH2COCH3
Menge 1 l
UN-Nummer UN2302
Beilstein 506163
Formelmasse 114.19 mol
Reinheit (%) 99 %