Learn More
5-Methyl-2-Hexanon 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11388526
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
2.50 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. 11388526
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L17584.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 110-12-3 | C7H14O | 114.188 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Wasserlöslich. (5.4 g/l)
Hinweise
In gut versiegelten Behältern kühl und trocken lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-12-3
Summenformel C7H14O
Molekulargewicht (g/mol) 114.188
MDL-Nummer MFCD00008950
InChI-Schlüssel FFWSICBKRCICMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-2-hexanone, 2-hexanone, 5-methyl, isoamyl methyl ketone, methyl isoamyl ketone, miak, isopentyl methyl ketone, 2-methyl-5-hexanone, ketone, methyl isoamyl, methyl isopentyl ketone, unii-6o4a4a5f28
PubChem CID 8034
IUPAC-Name 5-Methylhexan-2-on
SMILES CC(C)CCC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methyl-2-hexanone
Schmelzpunkt -74°C
Dichte 0.812
Siedepunkt 144°C to 145°C
Flammpunkt 41°C (105°F)
Brechungsindex 1.4075
Menge 100 mL
UN-Nummer UN2302
Beilstein 506163
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. (5.4g/L)
Formelmasse 114.19
Reinheit (%) 99%