missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Methyl-2-Octanon, tech. 75%, Gehanlt 5-Nonanon ca. 10 %, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 11476247
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11476247 250 g 250 Gramm
11456247 10 g 10 Gramm
11466247 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11476247 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25160.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 58654-67-4
Summenformel C9H18O
Molekulargewicht (g/mol) 142.24
MDL-Nummer MFCD00059414
InChI-Schlüssel UPVLGOPSYZTLGB-UHFFFAOYNA-N
Synonym 5-methyl-2-octanone, 2-octanone, 5-methyl, methyl 3-methylhexyl ketone, methyloctanone, acmc-1axv1, dsstox_cid_21444, dsstox_gsid_41444, 3-01-00-02890 beilstein handbook reference
PubChem CID 42802
IUPAC-Name 5-Methyloctan-2-on
SMILES CCCC(C)CCC(C)=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 5-Methyl-2-octanone
Hinweise zum Prozentgehalt Enth. 5-Nonanon ≈10 %
Menge 250 g
Formelmasse 142.24
Reinheit (%) 75%
Güte Technisch
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.