Learn More
5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-Carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10133284
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10133284 250 mg 250 Milligramm
10113653 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10133284 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC26704CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 70170-23-9
Summenformel C11H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 187.20
MDL-Nummer MFCD08435848
InChI-Schlüssel JEXONSMPSXTJFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-2-phenyloxazole-4-carbaldehyde, 4-oxazolecarboxaldehyde,5-methyl-2-phenyl, 4-oxazolecarboxaldehyde, 5-methyl-2-phenyl
PubChem CID 12471041
IUPAC-Name 5-Methyl-2-Phenyl-1,3-Oxazol-4-Carbaldehyd
SMILES CC1=C(C=O)N=C(O1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methyl-2-phenyl-1, 3-oxazole-4-carbaldehyde
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 250 mg
Formelmasse 187.2
Reinheit (%) 97%